Få mere at vide
N-Nitroso-N-methylbenzylamine, TRC
Artikelnummer. 30475680
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30475680 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5299631G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylbenzylamine
CAS 937-40-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H10 N2 O
Mængde 1 g
Synonym Benzenemethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Benzylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenemethanamine, Benzyl(methyl)nitrosamine, Methyl(benzyl)nitrosamine, N-Methyl-N-benzylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobenzylamine, N-Nitroso(benzyl)methylamine, N-Nitroso(methyl)benzylamine, N-Nitroso-N-methylbenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine, NMBA
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CN(Cc1ccccc1)N=O
IUPAC navn N-benzyl-N-methylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 150.1778
Formel vægt 150.0793
Procent renhed >95