Få mere at vide
N-nitroso-N-methyl-N-tetradecylamin, TRC
Artikelnummer. 30138061
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138061 50 mg
30010682 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52996050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75881-20-8
Molekylær formel C15H32N2O
Molekylvægt (g/mol) 256.43
Synonym N-Methyl-N-nitroso-1-tetradecanamine (ACI), N-Nitroso-N-methyltetradecylamine
SMIL CCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H32N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)16-18/h3-15H2,1-2H3
Formel vægt 256.2515
Procent renhed >95%