Få mere at vide
N-nitroso-N-methyl-N-dodecylamin, TRC
Artikelnummer. 30041167
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041167 10 mg
30040776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52993510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55090-44-3
Molekylær formel C13H28N2O
Molekylvægt (g/mol) 228.37
Synonym 1-Dodecanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine (ACI), MDNA, Methyldodecylnitrosamine, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine, N-Nitrosomethyldodecylamine, Nitrosomethyldodecylamine, N-Nitroso-N-methyldodecylamine
IUPAC navn N-dodecyl-N-methylnitrous amid
SMIL CCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3
Formel vægt 228.2202