Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3/i2D3,13D2 |
| Formel vægt | 233.2515 |