Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-DL-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-DL-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3/c1-12(11-15)9(10(13)14)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14) |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 208.0848 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |