missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, TRC

Artikelnummer. 17972795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972795 10 mg
17941705 25 mg
17921485 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52900010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61445-55-4
Molekylær formel C5 H10 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Synonym Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid, NMBA, N-Nitrosomethylaminobutyric acid, 4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
IUPAC navn 4-[methyl(nitroso)amino]butanoic acid
SMIL CN(CCCC(=O)O)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vægt 146.0691
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.