Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Mikromol™
Beskrivelse
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 61445-55-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C5 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Methylnitrosoamino)butanoic Acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CN(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 4-[methyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| Vis mere |