Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17980916
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17980916 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17980916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 61445-55-4
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C5 H10 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Methylnitrosoamino)butanoic Acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CN(CCCC(=O)O)N=O
IUPAC navn 4-[methyl(nitroso)amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 146.0691 g/mol