Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Methyl Ester |
| CAS | 51938-17-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, methyl ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Methyl(3-carboxypropyl)nitrosamine methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-8(7-10)5-3-4-6(9)11-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCN(C)N=O |
| IUPAC navn | methyl 4-[methyl(nitroso)amino]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vægt | 160.0848 |