missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30465029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465029 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN529050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Methyl Ester
CAS 51938-17-1
Molekylær formel C6 H12 N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, methyl ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Methyl(3-carboxypropyl)nitrosamine methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O3/c1-8(7-10)5-3-4-6(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCCN(C)N=O
IUPAC navn methyl 4-[methyl(nitroso)amino]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0848
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.