missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid-d3, TRC

Artikelnummer. 30478383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478383 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52900225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid
CAS 1184996-41-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 2H3 H9 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym 4-(Nitroso-(trideuteriomethyl)amino)butanoic acid, 4-[(Methyl-d3)nitrosoamino]butanoic acid, N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric acid, NMBA-d3, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid D3 (N-methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(=O)O)N=O
IUPAC navn 4-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 149.163
Formel vægt 149.088
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.