missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1184996-41-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 2H3 H9 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(Nitroso-(trideuteriomethyl)amino)butanoic acid, 4-[(Methyl-d3)nitrosoamino]butanoic acid, N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric acid, NMBA-d3, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 4-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.163 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?