Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid D3 (N-methyl D3), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1184996-41-5 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H9 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC)N=O |
| IUPAC navn | N-butyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.18 |
| Formel vægt | 119.1138 g/mol |