Få mere at vide
N-nitroso-N-methyl-3-aminopropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30136310
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136310 25 mg
30135975 100 mg
30011538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52920025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10478-42-9
Molekylær formel C4 H8 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Synonym Propanoic acid, 3-(methylnitrosoamino)- (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid (ACI), β-Alanine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI, 9CI), 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propionic acid, NMPA, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid
IUPAC navn 3-[methyl(nitroso)amino] propansyre
SMIL CN(CCC(=O)O)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 132.0535
Procent renhed >95%