Få mere at vide
N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine |
| CAS | 296760-88-8 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-naphthalenemethanamine (ACI), 1-Methyl-1-(1-naphthylmethyl)-2-oxohydrazine, N-Methyl-N-(1-naphthylmethyl)-N-nitrosoamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-14(13-15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMIL | CN(Cc1cccc2ccccc12)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.2365 |
| Formel vægt | 200.095 |