Få mere at vide
N-nitroso-N-isopropyl-N-methylamin, Mikromol™
Beskrivelse
N-nitroso-N-isopropyl-N-methylamin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| CAS | 30533-08-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H10 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMPA |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)N(C)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-propan-2-ylnitrous-amid |
| Vis mere |