Få mere at vide
N-nitroso-N-isopropyl-4-aminosmørsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051628
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051628 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051628 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.190025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitroso-N-isopropyl-4-aminosmørsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid
CAS 2624122-60-5
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid, 4-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]butanoic acid, Butanoic acid, 4-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3/c1-6(2)9(8-12)5-3-4-7(10)11/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CC(C)N(CCCC(=O)O)N=O
IUPAC navn 4-[nitroso(propan-2-yl)amino]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.198
Mængde 25 mg
Formel vægt 174.1 g/mol