Få mere at vide
N-nitroso-N-isopropyl-4-aminosmørsyre, Mikromol™
Beskrivelse
N-nitroso-N-isopropyl-4-aminosmørsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 2624122-60-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid, 4-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]butanoic acid, Butanoic acid, 4-[(1-methylethyl)nitrosoamino]- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-6(2)9(8-12)5-3-4-7(10)11/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)N(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 4-[nitroso(propan-2-yl)amino]butansyre |
| Vis mere |