Få mere at vide
N-Nitroso-N-ethyl Urea (Contains 40% water, 1.8 % AcOH), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-ethylurea |
| CAS | 759-73-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 H7 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Urea','N-ethyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-N-nitrosourea (ACI), Urea','1-ethyl-1-nitroso- (7CI','8CI), 1-Ethyl-1-nitrosourea, ENU, N-Nitroso-N-ethylurea, NSC 45403 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7) |
| SMIL | CCN(N=O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 1-ethyl-1-nitrosourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.11 |
| Vis mere |