Få mere at vide
N-nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17981416
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17981416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17981416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.170100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Analyt- eller komponentnavne N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCN(N=O)C(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 116.1616
Mængde 100 mg
Formel vægt 116,095 g/mol