Få mere at vide
N-nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin 1,0 mg/ml i methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30459299
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459299 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459299 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.17L21000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitroso-N-ethyl-N-isopropylamin 1,0 mg/ml i methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Analyt- eller komponentnavne N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCN(N=O)C(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylnitrous amid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 116.1616
Mængde 1 ml
Formel vægt 116,095 g/mol