missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid, Mikromol™
Beskrivelse
N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 54897-63-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 4-(ethylnitrosoamino)-, 4-(Ethylnitrosoamino)butanoic acid, N-Ethyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosoamine, N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid, NEBA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-2-8(7-11)5-3-4-6(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCN(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 4-[ethyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?