Få mere at vide
N-nitroso-N-di-n-butylamin 0,1 mg/ml i Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30458961
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458961 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458961 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.15L11000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitroso-N-di-n-butylamin 0,1 mg/ml i Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-di-n-butylamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H18 N2 O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCCCN(CCCC)N=O
IUPAC navn N,N-dibutylnitrous amid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 158,1419 g/mol