missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 2989508-28-1 |
| Molekylær formel | C10H11Cl2N3O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-4-6-15(13-16)7-5-14/h1-3H,4-7H2 |
| SMIL | ClC1=C(C=CC=C1N2CCN(N=O)CC2)Cl |
| IUPAC navn | 1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.12 |
| Formel vægt | 259.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?