Få mere at vide
N-Nitroso Mirabegron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Mirabegron |
| CAS | 3017159-61-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso Mirabegron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H23 N5 O3 S |
| Synonym | (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O3S/c22-21-24-18(14-30-21)12-20(28)23-17-8-6-15(7-9-17)10-11-26(25-29)13-19(27)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,27H,10-13H2,(H2,22,24)(H,23,28)/t19-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(CCN(C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)N=O)C=C1)CC3=CSC(N)=N3 |
| IUPAC navn | (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamide |
| Vis mere |