missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Lisinopril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Lisinopril |
| CAS | 519175-80-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H30 N4 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Nitrosolisinopril, L-Proline, N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-N2-nitroso-L-lysyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N4O6/c22-13-5-4-9-16(19(26)24-14-6-10-17(24)20(27)28)25(23-31)18(21(29)30)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)(H,29,30)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCC[C@H](N(N=O)[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-nitrosoamino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.486 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?