missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso Labetalol, TRC

Artikelnummer. 30416280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416280 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN70365510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Labetalol
CAS 2820170-74-7
Molekylær formel C19 H23 N3 O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenyl-propyl)-nitroso-amino]ethyl]benzamide, N-Nitroso Labetalol, 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)nitrosoamino]ethyl]benzamide, Benzamide','2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)nitrosoamino]ethyl]-
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O4/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)22(21-26)12-18(24)15-9-10-17(23)16(11-15)19(20)25/h2-6,9-11,13,18,23-24H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,25)
SMIL O=NN(C(CCC1=CC=CC=C1)C)CC(C2=CC=C(C(C(N)=O)=C2)O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[nitroso(4-phenylbutan-2-yl)amino]ethyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 357.4036
Formel vægt 357.1689
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.