Få mere at vide
N-Nitroso-L-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-L-proline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 144.0535 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |