Få mere at vide
N-Nitroso-L-hydroxyproline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-L-hydroxyproline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O4/c8-3-1-4(5(9)10)7(2-3)6-11/h3-4,8H,1-2H2,(H,9,10)/t3-,4+/m1/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 160.0484 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |