missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-L-azetidine-2-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-L-azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 30248-47-6 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O3/c7-4(8)3-1-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CCN1N=O |
| IUPAC navn | (2S)-1-nitrosoazetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vægt | 130.0378 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?