Få mere at vide
N-Nitroso Iminostilbene, TRC
Artikelnummer. 30133694
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133694 10 mg
30135217 25 mg
30008904 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52810010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38652-29-8
Molekylær formel C14H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Synonym 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
IUPAC navn 11-nitrosobenzo[b][1]benzazepin
SMIL O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Iminostilbene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Formel vægt 222.0793