Få mere at vide
N-nitroso hydrochlorthiazid, TRC
Artikelnummer. 30003740
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003740 250 mg
17953195 25 mg
17910915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN542055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63779-86-2
Molekylær formel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Molekylvægt (g/mol) 326.737
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
IUPAC navn 6-klor-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Formel vægt 325.955
Procent renhed >95%