missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Guvacoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosoguvacoline |
| CAS | 55557-02-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=CCCN(C1)N=O |
| IUPAC navn | methyl 1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.17 |
| Formel vægt | 170.0691 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?