Få mere at vide
N-Nitroso Guvacoline-d4 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Guvacoline-d4 (major) |
| CAS | 1330277-21-8 |
| Molekylær formel | C7H6D4N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,2,5,6-Tetrahydro-1-nitroso-3-pyridinecarboxylic Acid-d4 Methyl Ester, Nitrosoguvacoline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3/i2D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CN(N=O)C([2H])([2H])C(=C1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3,3,6,6-tetradeuterio-1-nitroso-2H-pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0942 |