Få mere at vide
N-Nitroso Furosemide ( >80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Furosemide |
| CAS | 2708280-93-5 |
| Molekylær formel | C12H10ClN3O6S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2-((furan-2-ylmethyl)(nitroso)amino)-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN3O6S/c13-9-5-10(16(15-19)6-7-2-1-3-22-7)8(12(17)18)4-11(9)23(14,20)21/h1-5H,6H2,(H,17,18)(H2,14,20,21) |
| SMIL | ClC1=C(S(N)(=O)=O)C=C(C(O)=O)C(N(N=O)CC2=CC=CO2)=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-((furan-2-ylmethyl)(nitroso)amino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.74 |
| Formel vægt | 359 |