Få mere at vide
N-nitroso-ethyl-isopropylamin D5 (ethyl D5), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315854
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30315854 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315854 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15605110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5)
CAS 2975202-10-7
Molekylær formel C5 2H5 H7 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C
IUPAC navn N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 121.1924
Formel vægt 121,1263 g/mol