missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso Duloxetine, TRC

Artikelnummer. 30007588
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007588 250 mg
30006777 500 mg
17901285 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN791860250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2680527-91-5
Molekylær formel C18 H18 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 326.413
Synonym 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-N-nitroso- (ACI), N-Methyl-N-[3-(1-naphthyloxy)-3-thien-2-ylpropyl]-N-nitrosoamine, N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-N-nitroso-2-thiophenepropanamine, N-Nitroso-(±)-duloxetine, rac-N-Nitrosoduloxetine
IUPAC navn N-methyl-N-(3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl)nitrous amide
SMIL CN(CCC(Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-N-Nitrosoduloxetine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-20(19-21)12-11-17(18-10-5-13-23-18)22-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3
Formel vægt 326.109
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.