Få mere at vide
N-Nitroso-diphenylamine D10, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodiphenylamine-d10 |
| CAS | 42952-91-0 |
| Molekylær formel | C12 2H10 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzen-d5-amine, N-nitroso-N-(phenyl-d5)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine D10, N-Nitroso-bis(pentadeuteriophenyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(N=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N,N-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.28 |
| Formel vægt | 208.1421 g/mol |