Få mere at vide
N-Nitroso-dimethylamine D6 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodi-N-methylamine-d6 |
| CAS | 17829-05-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Molekylær formel | C2 D6 N2 O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N,N-bis(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.12 |
| Vis mere |