missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-di-n-propylamine D14 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-di-n-propylamine D14 |
| CAS | 93951-96-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Molekylær formel | C6 2H14 N2 O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-nitroso-N-(propyl-d7)- (9CI), N-Nitroso-di-n-propylamine D14, N-Nitrosodi-N-propylamine-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.27 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?