Få mere at vide
N-Nitroso-di-n-octylamine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodioctylamine |
| CAS | 6335-97-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosodioctylamine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H34 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Octanamine, N-nitroso-N-octyl- (9CI, ACI), Dioctylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Nitroso-N-octyl-1-octanamine (ACI), Dioctylnitrosamine, Dioctylnitrosoamine, N-Dioctylnitrosamine, N-Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodioctylamine, NSC 38886, N-Nitrosodioctylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34N2O/c1-3-5-7-9-11-13-15-18(17-19)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)N=O |
| IUPAC navn | N,N-dioctylnitrous amide |
| Vis mere |