Få mere at vide
N-Nitroso-di-n-octylamine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314504
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30314504 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30314504 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15604900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodioctylamine
CAS 6335-97-3
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodioctylamine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H34 N2 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-Octanamine, N-nitroso-N-octyl- (9CI, ACI), Dioctylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Nitroso-N-octyl-1-octanamine (ACI), Dioctylnitrosamine, Dioctylnitrosoamine, N-Dioctylnitrosamine, N-Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodioctylamine, NSC 38886, N-Nitrosodioctylamine
InChI formel InChI=1S/C16H34N2O/c1-3-5-7-9-11-13-15-18(17-19)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCN(CCCCCCCC)N=O
IUPAC navn N,N-dioctylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 270.454
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.267 g/mol