missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-di-N-hexylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| CAS | 6949-28-6 |
| Molekylær formel | C12 H26 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Hexanamine, N-hexyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Dihexylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Hexyl-N-nitroso-1-hexanamine (ACI), Di-n-Hexylnitrosamine, Dihexylnitrosamine, Dihexylnitrosoamine, N-Nitrosodi-n-hexylamine, N-Nitrosodihexylamine, NSC 18800, 1-Hexanamine, N-hexyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Dihexylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Hexyl-N-nitroso-1-hexanamine (ACI), Di-n-Hexylnitrosamine, Dihexylnitrosamine, Dihexylnitrosoamine, N-Nitrosodi-n-hexylamine, N-Nitrosodihexylamine, NSC 18800 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26N2O/c1-3-5-7-9-11-14(13-15)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCN(CCCCCC)N=O |
| IUPAC navn | N,N-dihexylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.35 |
| Formel vægt | 214.2045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?