Få mere at vide
N-Nitroso-di-n-hexylamine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| CAS | 6949-28-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H26 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26N2O/c1-3-5-7-9-11-14(13-15)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCN(CCCCCC)N=O |
| IUPAC navn | N,N-dihexylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.35 |
| Vis mere |