Få mere at vide
N-nitroso-di-n-butylamin, TRC
Artikelnummer. 30136340
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136340 5 g
18053920 100 mg
17979619 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5255355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-16-3
Molekylær formel C8 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
IUPAC navn N,N-dibutylnitrous amid
SMIL CCCCN(CCCC)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-butylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formel vægt 158.1419
Procent renhed >95%