Få mere at vide
N-Nitroso Desmethyldiphenhydramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Desmethyldiphenhydramine |
| CAS | 55855-43-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Nitroso-N-Desmethyl Diphenhydramine, Ethanamine','2-(diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitrosoethanamine (ACI), N-Nitroso-N-desmethyldiphenhydramine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-18(17-19)12-13-20-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16H,12-13H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)N=O |
| IUPAC navn | N-(2-benzhydryloxyethyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.326 |
| Vis mere |