Få mere at vide
N-Nitroso Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30483359
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483359 50 mg
30468466 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52537050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1246819-22-6
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 339.8187
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
IUPAC navn 8-chlor-11-(1-nitrosopiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vægt 339.1138
Procent renhed >95%