missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso Delapril, TRC

Artikelnummer. 30378692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378692 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45993310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Delapril
CAS 1027955-20-9
Molekylær formel C26 H31 N3 O6
Mængde 10 mg
Synonym N-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-N-(N-((S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)glycine
InChI formel InChI=1S/C26H31N3O6/c1-3-35-26(33)23(14-13-19-9-5-4-6-10-19)29(27-34)18(2)25(32)28(17-24(30)31)22-15-20-11-7-8-12-21(20)16-22/h4-12,18,22-23H,3,13-17H2,1-2H3,(H,30,31)/t18-,23-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N(N=O)[C@@H](C)C(=O)N(CC(=O)O)C2Cc3ccccc3C2
IUPAC navn 2-[2,3-dihydro-1H-inden-2-yl-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]-nitrosoamino]propanoyl]amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 481.541
Formel vægt 481.221
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.