Få mere at vide
N-Nitroso-D-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-D-proline |
| CAS | 42022-03-7 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-Proline, 1-nitroso- (9CI), (2R)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Nitroso-D-proline, 1-Nitroso-D-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H]1CCCN1N=O |
| IUPAC navn | (2R)-1-nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vægt | 144.0535 |