missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-D,L-proline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-D,L-proline-d3 |
| CAS | 65807-08-1 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H5 N2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-D,L-proline-d3, NSC 109546-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/i3D2,4D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CCC([2H])(N1N=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,5,5-trideuterio-1-nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.147 |
| Formel vægt | 147.072 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?