Få mere at vide
N-Nitroso Clozapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Clozapine |
| CAS | 156632-03-0 |
| Molekylær formel | C18H18ClN5O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine','8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-nitroso- (9CI','ACI), 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-nitroso-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine (ACI), N-Nitroso Clozapine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN5O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-16(14)24(21-25)17-7-6-13(19)12-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3 |
| SMIL | O=NN1C2=CC=C(Cl)C=C2N=C(N3CCN(C)CC3)C4=CC=CC=C14 |
| IUPAC navn | 8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-nitroso-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.83 |
| Formel vægt | 355.12 |