Få mere at vide
N-Nitroso Cilazapril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Cilazapril |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N4O6/c1-2-32-22(30)19(13-12-16-8-4-3-5-9-16)25(23-31)17-10-6-14-24-15-7-11-18(21(28)29)26(24)20(17)27/h3-5,8-9,17-19H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,28,29)/t17-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 446.2165 |