Få mere at vide
N-Nitroso Bis(2-chloroethyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-bis(2-chloroethyl)amine |
| CAS | 67856-68-2 |
| Molekylær formel | C4 H8 Cl2 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Nitroso Bis(2-chloroethyl)amine, Ethanamine','2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-nitroso- (9CI','ACI), 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-nitrosoethanamine (ACI), Diethylamine','2,2'-dichloro-N-nitroso- (6CI), N-Nitrosobis(2-chloroethyl)amine, Nitrosobis(2-chloroethyl)amine, Bis(2-chloroethyl)(nitroso) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2N2O/c5-1-3-8(7-9)4-2-6/h1-4H2 |
| SMIL | ClCCN(CCCl)N=O |
| IUPAC navn | N,N-bis(2-chloroethyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.025 |
| Formel vægt | 170.001 |